Przejdź do
G5894
Glutaminase from Escherichia coli
Grade VII, lyophilized powder, 500-1,500 units/mg protein
Synonim(y):
L-Glutamine amidohydrolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
500-1,500 units/mg protein
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
type
Grade VII
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
500-1,500 units/mg protein
composition
Protein, ~10% Lowry
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Glutaminase catalyzes the conversion of glutamine to glutamate.
Physical form
Lyophilized powder containing stabilizer and potassium succinate
Other Notes
Chromatographically purified from Grade V
One unit will deaminate 1.0 μmole of L-glutamine per min at pH 4.9 at 37 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G8880A3809A6007
description
Grade VII, lyophilized powder, 500-1,500 units/mg protein
description
Grade V, lyophilized powder, ≥50 units/mg protein
description
lyophilized powder, 100-300 units/mg protein (biuret)
description
soluble powder, 75-150 units/mg solid
specific activity
500-1,500 units/mg protein
specific activity
≥50 units/mg protein
specific activity
100-300 units/mg protein (biuret)
specific activity
75-150 units/mg solid
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
soluble powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
composition
Protein, ~10% Lowry
composition
Protein, ~30% biuret
composition
Protein, ≥60%
composition
-
type
Grade VII
type
Grade V
type
-
type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glutaminase from Escherichia coli
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)