Przejdź do
A6014
Acridine Orange hemi(zinc chloride) salt
For nucleic acid staining in cells or gels
Synonim(y):
3,6-Bis(dimethylamino)acridine hydrochloride zinc chloride double salt, 3,6-Bis(dimethylamino)acridinium chloride hemi(zinc chloride salt), Basic Orange 14
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
521,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
8360,00 zł
7106,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C17H20ClN3 · HCl · 1/2ZnCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.96
EC Number:
233-353-6
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
46005
Beilstein/REAXYS Number:
3734978
521,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
composition
Dye content, ~80%
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
solubility
ethanol: 2 mg/mL, 4 mg/mL (2-methoxyethanol (EGME)), water: 6 mg/mL (Forms a clear, dark orange or amber solution at 1mg/mL.)
suitability
suitable for flow cytometry, suitable for microscopy
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[Zn]Cl.CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C.CN(C)c4ccc5cc6ccc(cc6nc5c4)N(C)C
InChI
1S/2C17H19N3.4ClH.Zn/c2*1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;;;;/h2*5-11H,1-4H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
RAHGLSRJKRXOSY-UHFFFAOYSA-L
General description
Acridine orange is a metachromatic fluorescent cationic dye that permeates the cell membrane and intercalates DNA and RNA. It allows for visual detection of nucleic acids on agarose and polyacrylamide gels.
Application
Acridine Orange, a cell-permeable metachromatic fluorescent cationic dye that intercalates DNA and RNA, is used in fluorescence and epiflouresence microscopy. Acridine Orange dye has been used to analyze mitochondria and lysosomal content by flow cytometry, characterize multidrug resistance, and measure changes in mitochondrial mass during apoptosis in rat thymocytes.
Suitable for
  • detection of nucleic acids separated by gel electrophoresis
  • fluorescence and epifluorescence microscopy
  • analysis of mitochondria and lysosomes by flow cytometry
  • DNA staining in apoptosis studies
Biochem/physiol Actions
Acridine orange intercalates into the nucleic acids of double helix and is detectable as green fluorescence at 530 nm. It binds electrostatically to the phosphate groups in single stranded nucleic acids and is detectable at red fluorescence at 640 nm.
Features and Benefits
  • 120 microM of acridine orange detects 25-50 ng of purified DNA per band in gels
  • differential staining of single- and double-stranded polynucleotides
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
158550A8097
description
For nucleic acid staining in cells or gels
description
Dye content 85 %
description
10 mg/mL in H2O, ≥95.0% (HPLC)
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
suitability
suitable for microscopy, suitable for flow cytometry
suitability
-
suitability
-
solubility
ethanol: 2 mg/mL, water: 6 mg/mL (Forms a clear, dark orange or amber solution at 1mg/mL.), 4 mg/mL (2-methoxyethanol (EGME))
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, orange to very deep orange
solubility
-
form
powder
form
powder
form
solution
composition
Dye content, ~80%
composition
Dye content, 85%
composition
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Muta. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Is product A6014, Acridine Orange hemi(zinc chloride) salt, used for sperm chromatin structure assay (SCSA) and sperm DNA structure assay?
    1 answer
    1. This product has not been specifically tested for suitability in SCSA and sperm DNA structure assays. However, there are a number of publications that have used this product for such applications. A thorough review of the literature is recommended. Please see the link below to review one such publication:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188440901003289