Przejdź do
A6017
ω-Aminohexyl–Agarose
saline suspension
Synonim(y):
Omega-Aminohexyl-Agarose, 1,6-Diaminohexane–Agarose (N-linked), 6-Aminohexyl–Agarose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
747,00 zł
634,95 zł
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2820,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4570,00 zł
3884,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151817
NACRES:
NA.56
MDL number:
eCl@ss:
32150312
634,95 zł
Cena katalogowa747,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Segment
form
saline suspension
extent of labeling
≥5 μmol per mL
technique(s)
affinity chromatography: suitable
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix attachment
amino of 1,6-diaminohexane
matrix spacer
1 atom
capacity
≥5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
suitability
suitable for chromatography
storage temp.
2-8°C
General description
Hydrophobic ligands can serve as potentselective adsorbents. Both ω-aminoalkyl and alkyl agaroses can interact with the hydrophobic regions found in various proteins. The ω-aminoalkyl agarose product offered here consists of activated agarose with 1,6-diaminohexane covalently attached to one of its amine groups.
Application
ω-aminohexyl–agarose has been used for coupling of serotype b-specific carbohydrate antigen (SbAg) of Actinobacillus actinomycetemcomitans Y4 for isolation of anti-SbAg antibodies using protein chromatography.
ω-Aminohexyl–Agarose has been used in the conjugation of fatty acids with chain length from two carbons to 20 for fatty acyl beads pull-down experiments.
Biochem/physiol Actions
ω-aminoalkyl-agaroses are used in chromatography. In these, the protein is retained by lipophilic association between the hydrocarbon side chains on the agarose and hydrophobic pockets in the protein.
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative
Other Notes
For R&D use only. Not for drug, household, or other uses. Please consult the Safety Data Sheet for information regarding hazards and safe handling practices.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2419
description
saline suspension
description
aqueous ethanol suspension
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
capacity
≥5 mg/mL binding capacity (bovine serum albumin)
capacity
-
technique(s)
affinity chromatography: suitable
technique(s)
affinity chromatography: suitable
form
saline suspension
form
aqueous ethanol suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
100
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)