Przejdź do
A6140
Ampicillin trihydrate
900-1050 μg/mg anhydrous basis (HPLC)
Synonim(y):
α-Aminobenzylpenicillin trihydrate, Aminobenzyl Penicillin, Ampicillin, D-(−)-α-Aminobenzylpenicillin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
244,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
680,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19N3O4S · 3H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
403.45
UNSPSC Code:
51281703
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-709-7
Beilstein/REAXYS Number:
5399534
MDL number:
244,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder or crystals
concentration
900-1050 μg/mg (anhydrous, HPLC)
mp
198-200 °C (dec.) (lit.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.O.O.CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccccc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O4S.3H2O/c1-16(2)11(15(22)23)19-13(21)10(14(19)24-16)18-12(20)9(17)8-6-4-3-5-7-8;;;/h3-7,9-11,14H,17H2,1-2H3,(H,18,20)(H,22,23);3*1H2/t9-,10-,11+,14-;;;/m1.../s1
InChI key
RXDALBZNGVATNY-CWLIKTDRSA-N
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Ampicillin Trihydrate is commonly used to select for ampicillin resistance in mutated and transformed cells.
Biochem/physiol Actions
A β-lactam antibiotic with an amino group side chain attached to the penicillin structure. Penicillin derivative that inhibits bacterial cell-wall synthesis (peptidoglycan cross-linking) by inactivating transpeptidases on the inner surface of the bacterial cell membrane. Bactericidal only to growing Escherichia coli . Mode of resistance: Cleavage of β-lactam ring of ampicillin by β-lactamase. Antimicrobial spectrum: Gram-negative and Gram-positive bacteria.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A110000031591A1593
description
900-1050 μg/mg anhydrous basis (HPLC)
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
VETRANAL®, analytical standard
description
meets USP testing specifications
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
concentration
900-1050 μg/mg (anhydrous, HPLC)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ampicillin trihydrate
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)