Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC6H4OH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
145.59
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-122-6
Beilstein/REAXYS Number:
3911747
MDL number:
Form:
powder
form
powder
color
gray
mp
300-305 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Cl[H].Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C6H7NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h1-4,8H,7H2;1H
InChI key
RVGOBWDGAVAVPJ-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Aminophenol (p-aminophenol, PAP), a nephrotoxin and hepatotoxin, may be used to study its mechanisms of biological toxicity and glutathione depletion.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Aminophenol hydrochloride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?