Przejdź do
A6220
N-Acetyl-Ile-Glu-Pro-Asp-7-amido-4-methylcoumarin
≥97% (HPLC), powder
Synonim(y):
Ac-IEPD-AMC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H41N5O11
Masa cząsteczkowa:
671.69
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
eCl@ss:
32160703
2610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO/DMF: 1 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc2ccc3C(C)=CC(=O)Oc3c2
InChI
1S/C32H41N5O11/c1-5-16(2)28(33-18(4)38)31(46)35-21(10-11-25(39)40)32(47)37-12-6-7-23(37)30(45)36-22(15-26(41)42)29(44)34-19-8-9-20-17(3)13-27(43)48-24(20)14-19/h8-9,13-14,16,21-23,28H,5-7,10-12,15H2,1-4H3,(H,33,38)(H,34,44)(H,35,46)(H,36,45)(H,39,40)(H,41,42)/t16-,21-,22-,23-,28-/m0/s1
InChI key
XDMHHBKPMUGLEA-MNTOYCOOSA-N
General description
Fluorogenic substrate for caspase 8 and granzyme B.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A4188A6470A9968
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95%
solubility
DMSO/DMF: 1 mg/mL
solubility
DMSO/DMF: 1 mg/mL
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)