Przejdź do
A9968
N-Acetyl-Ile-Glu-Thr-Asp-p-nitroanilide
≥95%
Synonim(y):
Ac-IETD-pNA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1550,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H38N6O12
Masa cząsteczkowa:
638.62
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
1550,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C27H38N6O12/c1-5-13(2)22(28-15(4)35)26(42)30-18(10-11-20(36)37)24(40)32-23(14(3)34)27(43)31-19(12-21(38)39)25(41)29-16-6-8-17(9-7-16)33(44)45/h6-9,13-14,18-19,22-23,34H,5,10-12H2,1-4H3,(H,28,35)(H,29,41)(H,30,42)(H,31,43)(H,32,40)(H,36,37)(H,38,39)/t13-,14+,18-,19-,22-,23-/m0/s1
InChI key
FHURKTIGZAIQGR-BQCLNCLCSA-N
Application
Chromogenic substrate for caspase 8 and granzyme B.
Biochem/physiol Actions
IETD is the sequence of amino acid residues 172-175 of procaspase 3, which is cleaved during apoptosis to produce the p12 subunit and a p20 peptide that is further cleaved to form the p17 subunit of mature caspase 3.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A6470A4188A6220
description
≥95%
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC), powder
description
≥97% (HPLC), powder
assay
≥95%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CARD8(22900), CASP8(841), CASP8AP2(9994), CFLAR(8837), GZMB(3002)
mouse ... CFLAR(117279), GZMB(171528)
rat ... CASP8(12370), CFLAR(12633), GZMB(14939), RGD1561819(502004), RGD1562700(502007)
Gene Information
human ... CARD8(22900), CASP8(841), CASP8AP2(9994), CFLAR(8837), GZMB(3002)
mouse ... CFLAR(117279), GZMB(171528)
rat ... CASP8(12370), CFLAR(12633), GZMB(14939), RGD1561819(502004), RGD1562700(502007)
Gene Information
human ... CARD8(22900), CASP8(841), CASP8AP2(9994), CFLAR(8837), GZMB(3002)
mouse ... CFLAR(117279), GZMB(171528)
rat ... CASP8(12370), CFLAR(12633), GZMB(14939), RGD1561819(502004), RGD1562700(502007)
Gene Information
human ... CARD8(22900), CASP8(841), CASP8AP2(9994), CFLAR(8837), GZMB(3002)
mouse ... CFLAR(117279), GZMB(171528)
rat ... CASP8(12370), CFLAR(12633), GZMB(14939), RGD1561819(502004), RGD1562700(502007)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)