Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1510,00 zł
conjugate
agarose conjugate
Quality Segment
form
suspension
extent of labeling
≥5 mg per mL
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix spacer
1 atom
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suspension | description saline suspension | description (Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.) | description affinity isolated antibody, saline suspension |
| conjugate agarose conjugate | conjugate agarose conjugate | conjugate agarose conjugate | conjugate agarose conjugate |
| form suspension | form saline suspension | form (Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.) | form saline suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| matrix Cross-linked 4% beaded agarose | matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix Cross-linked 4% beaded agarose | matrix Cross-linked 4% beaded agarose |
| matrix spacer 1 atom | matrix spacer 1 atom | matrix spacer 1 atom | matrix spacer 1 atom |
| extent of labeling ≥5 mg per mL | extent of labeling ≥5 mg per mL | extent of labeling 1 mg per mL | extent of labeling ~1 mg per mL |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?