Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 897,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1700,00 zł |
Informacje o tej pozycji
897,00 zł
conjugate
agarose conjugate
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
form
(Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.)
extent of labeling
1 mg per mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix spacer
1 atom
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description (Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.) | description saline suspension | description saline suspension |
| conjugate agarose conjugate | conjugate - | conjugate - |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form - | antibody form - |
| form (Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.) | form saline suspension | form saline suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) affinity chromatography: suitable | technique(s) affinity chromatography: suitable |
| matrix Cross-linked 4% beaded agarose | matrix cross-linked 4% beaded agarose | matrix - |
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?