Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 774,00 zł |
200 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł |
500 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2290,00 zł |
Informacje o tej pozycji
774,00 zł
type
Grade VI
Quality Segment
form
lyophilized powder
ATPase activity
≥200 units/mg protein
secondary activity
≤15 % of base activity ADPase
mol wt
~49 kDa by gel filtration
composition
Protein, 30-60%
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL
foreign activity
Acid Phosphatase ≤2% of base activity
storage temp.
−20°C
General description
Application
- to deplete ATP
- to degrade endogenous extracellular ATP
- as a supplement in acid citrate dextrose solution to treat blood obtained from anesthetized mice
Reaction: ATP → ADP+Pi → AMP+2Pi.
Biochem/physiol Actions
Packaging
Physical form
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ATPase ≥200 units/mg protein, lyophilized powder | description Suitable for manufacturing of diagnostic kits and reagents, ATPase ≥200 units/mg protein | description ATPase ≥200 units/mg protein, lyophilized powder | description ATPase ≥60 units/mg protein, lyophilized powder (partially purified) |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder (partially purified) |
| mol wt ~49 kDa by gel filtration | mol wt - | mol wt - | mol wt ~49 kDa by gel filtration |
| solubility H2O: soluble 1.0 mg/mL | solubility H2O: soluble 1.0 mg/mL | solubility H2O: soluble 1.0 mg/mL | solubility H2O: soluble 10 mg/mL, slightly hazy |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 400 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| foreign activity Acid Phosphatase ≤2% of base activity | foreign activity Acid Phosphatase ≤2% of base activity | foreign activity Acid Phosphatase ≤2% of base activity | foreign activity Acid Phosphatase ≤5% of base activity |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Apyrase from potatoes
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?