Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2690,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.68
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
2690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
solubility
H2O: soluble 15 mg/mL
originator
Abbott
SMILES string
Cl.CN1CCC[C@H]1c2cc(C)no2
InChI
1S/C9H14N2O.ClH/c1-7-6-9(12-10-7)8-4-3-5-11(8)2;/h6,8H,3-5H2,1-2H3;1H/t8-;/m0./s1
InChI key
VOXHERKWAIEJQF-QRPNPIFTSA-N
Application
ABT-418 hydrochloride has been used as a nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) agonist to test its effect on spatial memory improvement in attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) rat model
ABT-418 [(S)-3-methyl-5-(1 methyl-2-pyrrolidinyl)isoxazole hydrochloride] is a novel neuronal nicotinic acetylcholine receptor (nAChR) ligand with cognitive enhancing and anxiolytic-like activity 3- to 10-fold more potent than (-)-nicotine in rodents. ABT-418 hydrochloride has been used to study new therapeutic approaches for the treatment of Alzheimer′s disease.
Biochem/physiol Actions
Neuronal nicotinic acetylcholine receptor agonist with cognition enhancing and anxiolytic activities.
Features and Benefits
This compound is featured on the Acetylcholine Receptors (Nicotinic) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
Subject to U.S. Patent No. 5409946 and sold under license from Abbott Laboratories.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description powder, ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: soluble 15 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| originator Abbott | originator - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?