Przejdź do
A6512
L-Arginine β-naphthylamide hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H21N5O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
335.83
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
242-654-1
MDL number:
1070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C16H21N5O.ClH/c17-14(6-3-9-20-16(18)19)15(22)21-13-8-7-11-4-1-2-5-12(11)10-13;/h1-2,4-5,7-8,10,14H,3,6,9,17H2,(H,21,22)(H4,18,19,20);1H/t14-;/m0./s1
InChI key
WEVOXPYVEJEKIT-UQKRIMTDSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P1380A2628
description
-
description
≥99%
description
protease substrate
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥98% (TLC)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)