The milligram quantity of this product will vary from lot to lot. The vial content is dependent upon the protein content and enzymatic activity. The minimum protein content will be 70% and the minimum activity will be 2 units per milligram protein. As an example, a batch that reports a protein content of 100% and an activity of 2 units per milligram protein will have a vial content of 2.5 mg for the 5 unit package size. The protein content and activity are reported in the product Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a6778#product-documentation
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 481,00 zł |
0.25 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 813,00 zł |
2 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4080,00 zł |
1 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4850,00 zł |
5 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
481,00 zł
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
- for measuring inhibitory effect of egg white protein hydrolysates on ACE activity by high performance liquid chromatography (HPLC)
- to measure the ACE inhibition by litchi pericarp and cooked chicken breast using hippuryl-
L -histidyl-L -leucine (HHL) as substrate by reverse phase-HPLC (RP-HPLC)3 and HPLC respectively - in releasing GPI anchored protein in vitro in few cell lines like HeLa, HEK293 and in vivo in mice sperm.
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian) | description lyophilized powder, ≥10 units/mg protein (Bradford) | description recombinant, ≥10 U/mg, expressed in HEK 293 cells | description sufficient for 200 fluorometric tests |
| specific activity ≥2.0 units/mg protein (modified Warburg-Christian) | specific activity ≥10 units/mg protein (Bradford) | specific activity ≥10 U/mg | specific activity - |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How many grams per 1 U?
1 answer-
Helpful?
-
-
Are there any other known inhibitors of rabbit lung Angiotensin Converting Enzyme (ACE), Product A6778?
1 answer-
Idrapril, the prototype of a new class of angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitors, competitively inhibits, with nanomolar apparent Ki, the hydrolysis of hippuryl-glycyl-glycine by rabbit lung ACE. Kinetic Ki and kon and koff values were 470 pM, 3.0±1.5×106 M-1sec-1 and 1.4±0.3×10-3 sec-1, respectively. Reference: Biochemical Pharmacology, 45(6), 1358-1362 (1993).
Helpful?
-
-
What is the effect of bleomycin on Angiotensin Converting Enzyme (ACE) activity in vivo?
1 answer-
Bleomycin causes a marked reduction in rabbit lung ACE activity. Reference: Cancer Research, 40, 3621-3626, (1980).
Helpful?
-
-
What is the medical significance of Angiotensin Converting Enzyme (ACE), Product A6778?
1 answer-
Angiotensin-converting enzyme (ACE) produces angiotensin II, a substance that affects the cardiovascular system in numerous ways, including narrowing of blood vessels. This narrowing can cause high blood pressure and cause the heart to work harder. ACE inhibitors treat a variety of conditions, such as high blood pressure, scleroderma and migraines. (Mayo Clinic)
Helpful?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 answer-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.