Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1020,00 zł |
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3390,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1020,00 zł
Nazwa produktu
Adenosine 5′-triphosphate, periodate oxidized sodium salt, ≥97%
biological source
bacterial (corynebacterium sp)
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@H](O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C=O)C=O
InChI
1S/C10H14N5O13P3.Na.H/c11-9-8-10(13-4-12-9)15(5-14-8)7(2-17)26-6(1-16)3-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;/h1-2,4-7H,3H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;/t6-,7+;;/m0../s1
InChI key
IHQATUPGVKMGLT-AUCRBCQYSA-N
General description
Application
- as an antagonist of the purinergic receptor, P2 × 7 to inhibit P2 × 7 pathway
- as a nonspecific agonist to assess the activity of P2×7-R by the mobilization of Ca2+
- to evaluate the physiological significance of elevated intracellular ATP levels
- increased P2rx7 expression for osteoclastogenesis in Flcn-deficient cells
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥97% | description 90-95% | description ≥93% |
| biological source bacterial (corynebacterium sp) | biological source - | biological source synthetic (organic) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥97% | assay 90-95% | assay ≥93% |
| form powder | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Adenosine 5′-triphosphate antagonist P2X7 receptor | - | - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?