Merck
A6801
(R)-(−)-1-Aminoethylphosphonic acid
Synonim(y):
L-(−)-1-Aminoethylphosphonic acid, L-Ala(P)
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH(NH2)P(O)(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.06
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352000
Beilstein/REAXYS Number:
4291032
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
SMILES string
C[C@H](N)P(O)(O)=O
InChI
1S/C2H8NO3P/c1-2(3)7(4,5)6/h2H,3H2,1H3,(H2,4,5,6)/t2-/m1/s1
InChI key
UIQSKEDQPSEGAU-UWTATZPHSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)