Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 708,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2350,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
708,00 zł
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: 1 mg/mL (warm), 0.1 M HCl: 3.5 mg/mL, 0.1 M NaOH: 4.3 mg/mL, DMSO: 4.3 mg/mL, 1 M HCl: 50 mg/mL
SMILES string
O.Cc1onc(O)c1CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O4.H2O/c1-3-4(6(10)9-13-3)2-5(8)7(11)12;/h5H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
HFISYNCCKQHIAM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description solid | description ≥98% (HPLC) | description ≥97% | description 99% |
| form solid | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility H2O: 1 mg/mL (warm), 0.1 M HCl: 3.5 mg/mL, 1 M HCl: 50 mg/mL, 0.1 M NaOH: 4.3 mg/mL, DMSO: 4.3 mg/mL | solubility H2O: ≥10 mg/mL | solubility - | solubility water: soluble 50 mg/mL, clear, colorless |
| color white | color off-white to light tan | color - | color - |
| Gene Information rat ... Gria1(50592), Gria2(29627), Gria3(29628), Gria4(29629), Grik1(29559), Grik2(54257), Grin2a(24409), Grm1(24414), Grm2(24415), Grm4(24417), Grm5(24418), Slc1a1(25550), Slc1a2(29482), Slc1a3(29483) | Gene Information - | Gene Information human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA4(2893), GRIK1(2897) | Gene Information human ... F10(2159), F2(2147), PLG(5340) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?