Przejdź do
A6899
Ammonium hydroxide solution
ACS reagent
Synonim(y):
Ammonia aqueous, Ammonia water
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
35.05
UNSPSC Code:
12352106
Beilstein/REAXYS Number:
3587154
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
composition
NH3, 28.0-30.0%
expl. lim.
27 %
impurities
Substances reducing permanganate, passes test, ≤0.002% Carbon dioxide (CO2)
ign. residue
≤0.002%
color
clear colorless
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.5 ppm, nitrate (NO3-): ≤2 ppm, phosphate (PO43-): ≤2 ppm, sulfur compounds (as SO42-): ≤2 ppm
cation traces
Fe: ≤0.2 ppm, heavy metals (as Pb): ≤0.5 ppm
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonium hydroxide solution
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)