Przejdź do
A6987
Ceftazidime hydrate
Synonim(y):
1-[[(6R,7R)-7-[[(2Z)-(2-amino-4-thiazolyl)[(1-carboxy-1-methylethoxy)imino]acetyl]amino]-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]pyridinum
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
871,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3100,00 zł
2635,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22N6O7S2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
546.58 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51284108
MDL number:
871,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
does not contain sodium carbonate
Quality Segment
assay
95.0-102.0% anhydrous basis
form
powder or crystals
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].CC(C)(O\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C[n+]3ccccc3)=C(N2C1=O)C([O-])=O)c4csc(N)n4)C(O)=O
InChI
1S/C22H22N6O7S2.5H2O/c1-22(2,20(33)34)35-26-13(12-10-37-21(23)24-12)16(29)25-14-17(30)28-15(19(31)32)11(9-36-18(14)28)8-27-6-4-3-5-7-27;;;;;/h3-7,10,14,18H,8-9H2,1-2H3,(H4-,23,24,25,29,31,32,33,34);5*1H2/b26-13-;;;;;/t14-,18-;;;;;/m1...../s1
InChI key
NMVPEQXCMGEDNH-TZVUEUGBSA-N
General description
Broad spectrum antibiotic; third generation cephalosporin
Application
Ceftazidime hydrate is used to study the effect of expression, binding and inhibition of penicillin-binding proteins especially PBP3 on bacterial cell wall mucopeptide synthesis. It is also used in bacterial susceptibility studies and to select mutant colonies of interest.
Used to study the effect of expression, binding and inhibition of penicillin-binding proteins especially PBP3 on bacterial cell wall mucopeptide synthesis.
Biochem/physiol Actions
Cephalosporins, such as ceftazidime , disrupt the synthesis of the peptidoglycan layer of bacterial cell walls.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C3809CDS020667CDS024521
description
-
description
90.0-105.0%, contains ~10% sodium carbonate as stabilizer
description
-
description
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
assay
95.0-102.0% anhydrous basis
assay
90.0-105.0%
assay
-
assay
-
form
powder or crystals
form
powder or crystals
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ceftazidime hydrate
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the solubility of this product?
    1 answer
    1. This product is not tested for solubility. However, information available in the literature states that Ceftazidime hydrate is soluble in 0.1 M NaOH at 50 mg/mL. This information has not been validated.