Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 685,00 zł |
25000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1370,00 zł |
50000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2570,00 zł |
100000 units | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
685,00 zł
biological source
sweet potato
Quality Segment
type
Type I-B
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥750 units/mg protein (E1%/280)
greener alternative product score
old score: 57
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
sustainability
Sustainability features
concentration
≥7.0 mg/mL
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type I-B, ammonium sulfate suspension, ≥750 units/mg protein (E1%/280) | description - | description Type II-B, 20-80 units/mg protein (biuret) | description ≥150 units/mg protein (biuret) |
| biological source sweet potato | biological source - | biological source - | biological source - |
| specific activity ≥750 units/mg protein (E1%/280) | specific activity - | specific activity 20-80 units/mg protein (biuret) | specific activity ≥150 units/mg protein (biuret) |
| form ammonium sulfate suspension | form powder | form powder | form powder |
| concentration ≥7.0 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under β-Amylase from sweet potato
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?