Przejdź do
A7106
Azelnidipine
≥98% (HPLC), powder
Synonim(y):
2-Amino-1,4-dihydro-6-methyl-4-(3 nitrophenyl)-3,5-pyridinedicarboxylic acid 3-[1-(diphenylmethyl)-3-azetidinyl] 5-(1-methylethyl) ester, CS-905, RS-9054
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
714,00 zł
606,90 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3230,00 zł
2745,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H34N4O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
582.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
606,90 zł
Cena katalogowa714,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: >10 mg/mL
originator
Daiichi-Sankyo
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)OC(=O)C1=C(C)NC(N)=C(C1c2cccc(c2)[N+]([O-])=O)C(=O)OC3CN(C3)C(c4ccccc4)c5ccccc5
InChI
1S/C33H34N4O6/c1-20(2)42-32(38)27-21(3)35-31(34)29(28(27)24-15-10-16-25(17-24)37(40)41)33(39)43-26-18-36(19-26)30(22-11-6-4-7-12-22)23-13-8-5-9-14-23/h4-17,20,26,28,30,35H,18-19,34H2,1-3H3
InChI key
ZKFQEACEUNWPMT-UHFFFAOYSA-N
Application
Azelnidipine is a novel dihydropyridine derivative, a L-type calcium channel blocker, and an antihypertensive. Acute administration of azelnidipine prevents a sudden drop of cardiac function after acute stress. Azelnidipine may have a protective role in inflammation associated with atherosclerosis.
Biochem/physiol Actions
Azelnidipine is a L-type calcium channel blocker; antihypertensive.
Azelnidipine, a novel dihydropyridine derivative, is a L-type calcium channel blocker and antihypertensive. Unlike other L-type calcium channel blockers, azelnidipine causes minimal stimulation of the sympathetic nervous system despite its significant depressor effect. Azelnidipine may have a protective role in inflammation in atherosclerosis.
Features and Benefits
This compound is featured on the Calcium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by Daiichi-Sankyo. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C1493
description
≥98% (HPLC), powder
description
≥98% (HPLC), powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
-
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
H2O: ≤2 mg/mL, DMSO: ≥20 mg/mL
originator
Daiichi-Sankyo
originator
-
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)