Przejdź do
A7165
1,5-Anhydro-D-sorbitol
crystalline, ≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
1,5-Anhydro-D-glucitol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.16
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
EC Number:
205-829-3
MDL number:
4140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
crystalline
color
white
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OCC1OCC(O)C(O)C1O
InChI
1S/C6H12O5/c7-1-4-6(10)5(9)3(8)2-11-4/h3-10H,1-2H2
InChI key
MPCAJMNYNOGXPB-UHFFFAOYSA-N
Application
1,5-Anhydro-D-sorbitol, a cyclic polyol, is a metabolic product of 1,5 anhydro-D-fructose. 1,5-Anhydro-D-sorbitol is used as a reference in analytical procedures that assess the metabolism of 1,5 anhydro-D-fructose, a food supplement with potential benefits as an antioxidant, antimicrobial, and antidiabetic agent.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S3889S6021240850
description
crystalline, ≥98.0% (TLC)
description
≥98% (GC), BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
description
≥98% (GC), Molecular Biology
description
99% (GC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
99% (GC)
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F)
solubility
water: soluble 182g/l at 20 °C (68 °F)
solubility
water: soluble 182 g/L at 20 °C (68 °F )
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
crystalline
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
color
white
color
white
color
white
color
white
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)