Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 583,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
209.67
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
583,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(=C/c1ccc(Cl)cc1)\C(C)=N\O
InChI
1S/C11H12ClNO/c1-8(9(2)13-14)7-10-3-5-11(12)6-4-10/h3-7,14H,1-2H3/b8-7+,13-9+
InChI key
MHTJEUOFLVQMCL-NJHPPEEMSA-N
Application
AP-18 is a selective TRPA1 channel blocker. AP-18 blocks the transient receptor potential ankyrin 1 receptors and can reduce chronic pain associated with arthritis. AP-18 reduces cinnamaldehyde-induced nociception in vivo and blocks cold- and mustard oil-induced activation of mouse TRPA1 but not capsaicin-induced activation. AP-18 reverses CFA-induced mechanical hyperalgesia in mice
Biochem/physiol Actions
AP-18 is a selective TRPA1 channel blocker.
AP-18 is a selective TRPA1 channel blocker. Transient receptor potential A1 (TRPA1) plays a central role for chemical sensing in the pain pathway. AP-18 is a novel TRPA1 channel blocker. It reduces cinnamaldehyde-induced nociception in vivo and blocks cold- and mustard oil-induced activation of mouse TRPA1 but not capsaicin-induced activation demonstrating selectivity vs. TRPV11. AP-18 reverses CFA-induced mechanical hyperalgesia in mice.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description targeting mouse Trpa1 | description liquid, clone 6G8, Calbiochem® | description from rabbit, purified by affinity chromatography |
| form solid | form lyophilized powder | form liquid | form - |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color white to off-white | color - | color - | color - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?