Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 224,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 383,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1090,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6650,00 zł |
Informacje o tej pozycji
224,00 zł
Nazwa produktu
L-Alanine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
product line
BioXtra
assay
98.5-101.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
solubility
H2O: 100 mg/mL
application(s)
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
C[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m0/s1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-REOHCLBHSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0% | description BioUltra, ≥99.5% (NT) | description ≥98% (TLC) | description ≥99% |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form chunks, crystalline powder |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) - |
| assay 98.5-101.0% | assay ≥99.5% (NT) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% |
| product line BioXtra | product line BioUltra | product line - | product line - |
| color white | color colorless to white | color , Colorless or White | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Alanine
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?