Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1600,00 zł
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human
technique(s)
indirect ELISA: 1:50,000, quantitative precipitin assay: 3.0
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ALB(213)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description whole antiserum | description fractionated antiserum, lyophilized | description IgG fraction of antiserum | description whole antiserum |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source goat | biological source goat | biological source rabbit | biological source rabbit |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| antibody form whole antiserum | antibody form fractionated antiserum | antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form whole antiserum |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. | UniProt accession no. |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Albumin antibody produced in goat
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?