Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
lyophilized powder
specific activity
300-600 units/mg solid
composition
Protein, ~5% biuret
foreign activity
Collagenase, present
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Achromopeptidase is a lysyl endopeptidase with a MW of ~27 kDa. It is useful for lysis of Gram-positive bacteria that are resistant to lysozyme.
pH Optimum for activity: pH 8.5 - 9
Approximately 500-1,500 un/ml achromopetidase can be used to lyse cells at a density of OD600=0.6 over 2 hours at 37 °C.
pH Optimum for activity: pH 8.5 - 9
Approximately 500-1,500 un/ml achromopetidase can be used to lyse cells at a density of OD600=0.6 over 2 hours at 37 °C.
Physical form
Crude powder containing salts and medium components
Other Notes
One unit will produce a change in A600 of 0.001 per minute per mL at pH 8.0 at 37 °C using a suspension of Micrococcus lysodeikticus as substrate (1 cm light path).
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?