Przejdź do
A7755
5α-Androstane-3α,17β-diol
Synonim(y):
3α,17β-Dihydroxy-5α-androstane, Dihydroandrosterone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H32O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
217-447-4
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Aby zapytać o ten produkt A7755, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
technique(s)
toxicology assay: suitable
solubility
methanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CC[C@@H](O)C2
InChI
1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13+,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
CBMYJHIOYJEBSB-KHOSGYARSA-N
Gene Information
rat ... Ar(24208)
Application
5α-Androstane-3α,17β-diol (dihydroandrosterone) is a testosterone metabolite. Dihyroandrosterone inhibited the cell growth of seven cancer cell lines while showing weak toxicity on normal cell lines.
Biochem/physiol Actions
Dihydroandrosterone is a testosterone metabolite; affects sperm maturation and survival.
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. I want to know the solvent, storage method and How long can it be stored after thawing?
    1 answer
    1. This material is soluble at 20 mg/mL in methanol and ethanol. In powder form, the product may be stored at room temperature. The stability of this compound in solution has not been determined. However, external sources indicate that solutions may be stored at -20°C, protected from light.