Przejdź do
A7861
Asenapine maleate
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3aRS,12bRS)-5-Chloro-2-methyl-2,3,3a,12btetrahydro-1Hdibenzo[2,3:6,7]oxepino[4,5-c]pyrrole (2Z)-2-butenedioate, Org 5222, trans-5-Chloro-2,3,3a,12b-tetrahydro-2-methyl-1H-dibenz(2,3:6,7)oxepino(4,5-c)pyrrole maleate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
472,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H16ClNO ·C4H4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
401.84
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
288-064-8
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
472,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN1C[C@H]2[C@H](C1)c3cc(Cl)ccc3Oc4ccccc24
InChI
1S/C17H16ClNO.C4H4O4/c1-19-9-14-12-4-2-3-5-16(12)20-17-7-6-11(18)8-13(17)15(14)10-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-8,14-15H,9-10H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,15-;/m1./s1
InChI key
GMDCDXMAFMEDAG-CHHFXETESA-N
General description
Asenapine maleate acts as an antimanic. It belongs to the family of dibenzoxepinopyrrolidines. Asenapine is considered to be a weak inhibitor of cytochrome P450 2D6 (CYP2D6). It increases the level of dopamine, norepinephrine and acetylcholine in brain.
Application
Asenapine maleate has been used as a stressor in studying the Fos expression in forebrain structures of rat models.
Asenapine maleate is a serotonin 5-HT and dopamine D2 receptor antagonist. Asenapine maleate can be used to treat schizophrenia and bipolar mania.
Biochem/physiol Actions
Asenapine maleate is a 5-HT receptor antagonist (5-HT1A,1B, 5-HT2A, 2B, 2C, 5-HT5A, 5-HT6 and 5-HT7), a D2 antagonist, and an antipsychotic.
Features and Benefits
This compound was developed by Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)