Przejdź do
A7921
Agar
suitable for plant cell culture, powder
Synonim(y):
Agar-agar, Gum agar
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4910,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9400,00 zł
2.5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
17 890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C12H18O9)n
Numer CAS:
UNSPSC Code:
50405901
eCl@ss:
42040102
EC Number:
232-658-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
1460,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
algae (Rhodophyceae)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
transition temp
congealing temperature 30-35 °C
application(s)
agriculture
food and beverages
life science and biopharma
storage temp.
room temp
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI key
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
General description
Agar contains agarose and agaropectin, with agarose being the major gelling heteropolysaccharide. Agarose contains β-d-galactose and 3,6-anhydro-α-l-galactose, linked by glycosidic bonds β(1-4) called the neoagarobiose. It also has agarobiose with same disaccharide units with α(1-3) linkage. The major source of agar is the cell wall of seaweed from Rhodophyceae family.
Application
Agar has been used as a component of EDMm (modified version of Eucalyptus dunnii basal medium (EDM)) for development of shoots of Eucalyptus dunnii clones. It has also been used as a component of Murashige and Skoog medium for in vitro culture of Strain TC09 of Cladosporium sphaerospermum.
Agar has been used as a component
  • of Gamborg′s B5 regeneration medium
  • of Murashige and skoog (MS) medium for the germination of Hypericum triquetrifolium Turra seeds
  • in shoot inducing and naphthalene acetic acid pretreatment medium for the regeneration of Arabidopsis thaliana seedlings
Biochem/physiol Actions
Agar is majorly used as microbial solid culture media. It is used in the range of 0.5 to 1.0% (w/v) to solidify plant tissue culture media. It is essential for in vitro root development.
Preparation Note
Typical working concentration: 6-12 g/L.
Other Notes
Purified for research and protoplast culture.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A1296A6686A9799
Agar suitable for plant cell culture, powder
Sigma-Aldrich
A7921
Agar
Agar microbiology tested, suitable for plant cell culture, suitable for cell culture, powder
Sigma-Aldrich
A1296
Agar
Agar Bacteriological, microbiology tested, suitable for plant cell culture, granular
Sigma-Aldrich
A6686
Agar
Agar High gel strength, suitable for plant cell culture
Sigma-Aldrich
A9799
Agar
description
suitable for plant cell culture, powder
description
microbiology tested, suitable for plant cell culture, suitable for cell culture, powder
description
Bacteriological, microbiology tested, suitable for plant cell culture, granular
description
High gel strength, suitable for plant cell culture
form
powder
form
powder
form
granular
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
protein purification: suitable, cell culture | mammalian: suitable, microbiological culture: suitable, cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
biological source
algae (Rhodophyceae)
biological source
synthetic, algae (Rhodophyceae)
biological source
algae (Rhodophyceae)
biological source
algae (Rhodophyceae)
transition temp
congealing temperature 30-35 °C
transition temp
congealing temperature <38 °C (1.5% in H2O)
transition temp
transition temp 32-39 °C
transition temp
transition temp 32-38 °C (1.5%)
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?