Przejdź do
A8008
5α-Androst-16-en-3-one
synthetic (organic), ≥98% (TLC), pheromone, powder
Synonim(y):
16-(5α)Androsten-3-one, 3-Keto-5α,16-androstene, Androstenone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1000,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5260,00 zł
4471,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H28O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
242-220-1
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
1000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5α-Androst-16-en-3-one,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
140-145 °C (lit.)
solubility
dichloromethane: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)C=CC[C@@]34[H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C19H28O/c1-18-9-3-4-16(18)15-6-5-13-12-14(20)7-11-19(13,2)17(15)8-10-18/h3,9,13,15-17H,4-8,10-12H2,1-2H3/t13-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
HFVMLYAGWXSTQI-QYXZOKGRSA-N
General description
5α-Androst-16-en-3-one (androstenone) is a mammalian pheromone found in boar saliva, human sweat, and human urine.
Application
5α-Androst-16-en-3-one has been used:
  • to quantify its concentration in various fat tissues
  • to study its trigeminal percept and implications on the rate of specific anosmia
  • to study the effects of immunocastration on meat quality and sensory properties of pork bellies
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
908304A7883A0887
description
-
description
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
description
-
description
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (CP)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
solubility
dichloromethane: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
ethanol: 19.60-20.40 mg/mL, clear, colorless
solubility
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - ED ENV 1 - ED HH 1 - Lact. - Repr. 1A
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)