Przejdź do
A8094
L-Arginine
98.5-101.0%, suitable for cell culture, BioXtra, non-animal source
Synonim(y):
(S)-2-Amino-5-guanidinopentanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
214,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
218,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
661,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
174.20
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
200-811-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1725413
214,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
L-Arginine, from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
biological source
non-animal source
Quality Segment
agency
USP/NF, meets EP testing specifications, meets USP testing specifications
product line
BioXtra
assay
98.5-101.0%
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
color
white
mp
222 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
application(s)
agriculture
peptide synthesis
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChI key
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
L-Arginine has been used:
  • as a Roswell park memorial institute medium (RPMI) media component in the isolation and culture of peripheral blood mononuclear cells (PBMCs)
  • as a RPMI media component for tissue culture
  • in DMEM medium for the identification and quantification of phosphorylation sites by stable isotope labeling by amino acids in cell culture (SILAC) and LCMS/MS
Biochem/physiol Actions
L-Arginine is a conditionally essential amino acid, that play a vital role in the production of nitric oxide. It acts as a precursor for the synthesis of polyamines, agmatine and urea. L-Arginine is usually essential in children and non-essential in adults.
Substrate of nitric oxide synthase, which is converted to citrulline and nitric oxide (NO). Induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11009A4474137279
L-Arginine
SAFC
A4474
L-Arginine
L-Arginine EMPROVE® EXPERT, EP, USP
SAFC
137279
L-Arginine
description
from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0%
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
description
-
description
EMPROVE® EXPERT, EP, USP
form
powder
form
powder or crystals
form
crystalline powder
form
crystalline powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
98.5-101.0%
assay
≥99.5% (NT)
assay
>98.5%
assay
>98.5%
product line
BioXtra
product line
BioUltra
product line
-
product line
EMPROVE® EXPERT
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 100 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
500
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Arginine
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?