Przejdź do
A8106
Altanserin hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), solid
Synonim(y):
3-[2-[4-(4-Fluorobenzoyl)-1-piperidinyl]ethyl]-2,3-dihydro-2-thioxo-4(1H)-quinazolinone hydrochloride hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H22FN3O2S · HCl · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
447.95 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
2650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.Cl.Fc1ccc(cc1)C(=O)C2CCN(CC2)CCN3C(=S)Nc4ccccc4C3=O
InChI
1S/C22H22FN3O2S.ClH.H2O/c23-17-7-5-15(6-8-17)20(27)16-9-11-25(12-10-16)13-14-26-21(28)18-3-1-2-4-19(18)24-22(26)29;;/h1-8,16H,9-14H2,(H,24,29);1H;1H2
InChI key
MFGBKMPKRJCLPK-UHFFFAOYSA-N
Application
Altanserin hydrochloride hydrate has been used in the pretreatment of rat brain samples and as a non-radioactive control in the calibration curve preparation for quantifying [18F]altanserin in high-performance liquid chromatography.
Altanserin hydrochloride hydrate is a specific 5-HT2/serotonergic antagonist and has been used in a study to assess serotonin release capacity in the human brain.
Biochem/physiol Actions
The radioligand of altanserin, [18F]altanserin is useful as a positron emission tomography (PET)-radioligand for the visualization and quantification of serotonin2A (5-HT2A) receptors.
Altanserin hydrochloride hydrate is a specific 5-HT2/serotonergic antagonist.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M2525M1875000BP252
description
≥98% (HPLC), solid
description
-
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
ethanol: 5.6 mg/mL, H2O: 3.4 mg/mL
solubility
-
solubility
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)