Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32039090
1660,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
aqueous suspension
Quality Segment
extent of labeling
40-80 μmol per mL
matrix
6% beaded agarose
matrix activation
epichlorohydrin
matrix attachment
through amino to carboxyls of EDTA
matrix spacer
9 atoms
capacity
≥8 mg/mL binding capacity (peroxidase Type VI)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]Nc1cc(ccc1)B(O)O
General description
Application
m-Aminophenylboronic acid-Agarose has been used:
Physical form
Suspension in water containing 0.002% chlorhexidine diacetate.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description aqueous suspension | description saline suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form aqueous suspension | form saline suspension |
| extent of labeling 40-80 μmol per mL | extent of labeling 5-20 μmol per mL |
| matrix 6% beaded agarose | matrix cross-linked 6% beaded agarose |
| matrix spacer 9 atoms | matrix spacer 12 atoms |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under m-Aminophenylboronic acid–Agarose
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?