Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 825,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32160703
825,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
saline suspension
Quality Segment
extent of labeling
5-20 μmol per mL
matrix
cross-linked 6% beaded agarose
matrix activation
epoxy
matrix attachment
amino
matrix spacer
12 atoms
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]Nc1cc(ccc1)B(O)O
General description
Application
Physical form
Suspension in 0.5 M NaCl, 0.1 M sodium acetate, pH 5.0.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description saline suspension | description aqueous suspension |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form saline suspension | form aqueous suspension |
| matrix cross-linked 6% beaded agarose | matrix 6% beaded agarose |
| extent of labeling 5-20 μmol per mL | extent of labeling 40-80 μmol per mL |
| matrix spacer 12 atoms | matrix spacer 9 atoms |
| matrix activation epoxy | matrix activation epichlorohydrin |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under m-Aminophenylboronic acid–Agarose
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?