Przejdź do
A8332
p-Aminobenzamidine–Agarose
(1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution)
Synonim(y):
pABA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
825,00 zł
701,25 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3020,00 zł
2567,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
NACRES:
NA.56
MDL number:
Form:
(1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution)
Biological source:
plant
701,25 zł
Cena katalogowa825,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
plant
Quality Segment
form
(1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution)
technique(s)
protein purification: suitable
matrix
cross-linked 6% beaded agarose
matrix activation
epichlorohydrin
matrix attachment
amino to carboxyl of spacer
matrix spacer
9 atoms
capacity
≥5 mg/mL binding capacity (trypsin)
storage temp.
2-8°C
Application
p-Aminobenzamidine Agarose (pABA) can be used as an affinity ligand to bind and remove serine proteases in addition to Ca2+-binding proteins. It has also been used in medical applications as a tool for the purification of non-protease proteins.
Physical form
1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A7155A8530
description
(1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution)
description
saline suspension
description
saline suspension
biological source
plant
biological source
-
biological source
-
technique(s)
protein purification: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
form
(1:1 suspension in a 1.0 M NaCl + 20% ethanol solution)
form
saline suspension
form
saline suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
matrix
cross-linked 6% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 6% beaded agarose
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Aminobenzamidine–Agarose
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)