Przejdź do
A8378
DL-2-Allylglycine
Synonim(y):
(±)-2-Amino-4-pentenoic acid, DL-C-Allylglycine
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CHCH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
32160406
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
231-689-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1748645
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
mp
258-260 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h2,4H,1,3,6H2,(H,7,8)
InChI key
WNNNWFKQCKFSDK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-2-Allylglycine is a racemic mixture of L- and D-allylglycine. D-allylglycine is the enantiomer of L-allylglycine, a glutamate decarboxylase (GAD) inhibitor used in GABA research. D-allylglycine may be used as a control supplement versus L-allylglycine in GABA research. D-allylglycine is used in the organic synthesis of cyclic opioid peptide agonists and antagonists.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)