Przejdź do
A8380
5α-Androstan-17β-ol-3-one
synthetic, ≥97.5%, Androgen hormone, powder
Synonim(y):
17β-Hydroxy-5α-androstan-3-one, 4,5α-Dihydrotestosterone, Androstanolone, Stanolone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
391,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2330,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H30O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
290.44
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
208-307-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2056371
Assay:
≥97.5%
Form:
powder
391,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
5α-Androstan-17β-ol-3-one, ≥97.5%
biological source
synthetic
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥97.5%
form
powder
drug control
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@]4([H])CC[C@H](O)[C@@]4(C)CC[C@]3([H])[C@@]1(C)CCC(=O)C2
InChI
1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12,14-17,21H,3-11H2,1-2H3/t12-,14-,15-,16-,17-,18-,19-/m0/s1
InChI key
NVKAWKQGWWIWPM-ABEVXSGRSA-N
Application
5α-Androstan-17β-ol-3-one, also referred to as androstanolone or dihydrotestosterone, is an anabolic steroid. Testosterone secreted by the testis is converted to dihydrotestosterone in the target tissues where it appears to mediate many of the biological actions of testosterone, including the development of the male phenotype during embryogenesis and at puberty.
Biochem/physiol Actions
Androstanolone is an anabolic steroid. Testosterone secreted by the testis is converted to dihydrotestosterone in the target tissues where it appears to mediate many of the biological actions of testosterone. Androgens direct the development of the male phenotype during embryogenesis and at puberty.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
3157310300PHR9196
description
≥97.5%
description
VETRANAL®, analytical standard
description
purum, ≥99.0% (TLC)
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
form
powder
form
-
form
powder
form
-
assay
≥97.5%
assay
-
assay
≥99.0% (TLC)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
300
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Gene Information
human ... AR(367), ESR1(2099), PGR(5241), SERPINA6(866), SHBG(6462)
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208), Esr1(24890), Nr3c1(24413), Nr3c2(25672), Pgr(25154)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
sterility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5α-Androstan-17β-ol-3-one
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1A
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is this product suitable for inducing an animal model of androgenic alopecia?
    1 answer
    1. This product is not tested for inducing an animal model of androgenic alopecia. Determination of suitability must be conducted experimentally.
      Helpful?
  2. Is it suitable to treat this in cell culture? I've already seen such recommendations.. However, the fact that it is not sterilized is a bit concerning. would it still be possible?
    1 answer
    1. This product has not been tested for suitability in cell culture. While the powder is not sterile, prepared stock solutions may be filter sterilized. The material is soluble at 50 mg/mL in ethanol and may be further diluted using buffer or medium. The peer-reviewed papers listed on this page reference publications the have listed this product used in a number of applications successfully. There are several in vitro and in vivo applications cited. Please see the link below to review one example publication:
      https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0099410