Przejdź do
A8511
Luminol
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
3-Aminophthalhydrazide, 5-Amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
567,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
177.16
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-309-4
Beilstein/REAXYS Number:
383929
MDL number:
567,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder or chunks
technique(s)
protein detection: suitable
mp
>300 °C (lit.)
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
SMILES string
Nc1cccc2C(=O)NNC(=O)c12
InChI
1S/C8H7N3O2/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12/h1-3H,9H2,(H,10,12)(H,11,13)
InChI key
HWYHZTIRURJOHG-UHFFFAOYSA-N
General description
Luminol is a chemiluminescent compound, which belongs to the class of cyclic acyl hydrazides. It exhibits chemiluminescence, when oxidized by oxidizing agents. Luminol may be associated with nausea, vomiting and mucosa irritation in eyes and skin.
Application
Luminol has been used in chemiluminescence assay.
Features and Benefits
Used for chemiluminescence analysis of, for example, metal cations, blood, and glucococorticoids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
123072A4685A8264
description
≥97% (HPLC)
description
97%
description
-
description
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
97%
assay
≥98% (titration)
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
protein detection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
protein detection: suitable
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faint red
solubility
2 M NH4OH: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
form
powder or chunks
form
-
form
powder and chunks
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
mp
300 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Luminol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)