Przejdź do
A8523
Amoxicillin
95.0-102.0% anhydrous basis
Synonim(y):
Amoxicillin anhydrous, D-(-)-α-Amino-p-hydroxybenzyl penicillin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
194,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
670,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H19N3O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.40
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
248-003-8
Beilstein/REAXYS Number:
7507120
MDL number:
194,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
95.0-102.0% anhydrous basis
form
powder
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)S[C@@H]2[C@H](NC(=O)[C@H](N)c3ccc(O)cc3)C(=O)N2[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C16H19N3O5S/c1-16(2)11(15(23)24)19-13(22)10(14(19)25-16)18-12(21)9(17)7-3-5-8(20)6-4-7/h3-6,9-11,14,20H,17H2,1-2H3,(H,18,21)(H,23,24)/t9-,10-,11+,14-/m1/s1
InChI key
LSQZJLSUYDQPKJ-NJBDSQKTSA-N
General description
Chemical structure: β-lactam
Application
Amoxicillin is used to study the oxygen dependent antimicrobial systems of polymorphonuclear leukocytes (PMNLs), the risk of resistance development in Helicobacter pylori, and various dosing strategies against Streptococcus pneumoniae and Pneumococcal pneumonia . It is also used to study the synthesis of bacterial cell walls at the level of peptidoglycan polymer chain cross-linking involving bacterial transpeptidase.
Biochem/physiol Actions
Amoxicillin is a broad-spectrum, β-lactam antibiotic. It is a 4-hydroxy analog of ampicillin with similar ranges of actions and utility to ampicillin. Amoxicillin inhibits the cross-linkage between linear peptidoglycan polymer chains that are the major component of both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1031503PHR1127A0800000
Amoksycylina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1031503
Amoksycylina
description
95.0-102.0% anhydrous basis
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria, Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
assay
95.0-102.0% anhydrous basis
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
-
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-10 to -25°C
storage temp.
2-8°C
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Which method do you use to measure the potency?
    1 answer
    1. Potency is not a quality specification for the product and, for that reason, is not determined.
      Helpful?
  4. Bonjour, je n'ai pas trouvé de fiche pour savoir comment solubiliser à 10 mg/ml de l'amoxicilline A8523 ? Je veux traiter des souris par voie intraperitoneale, et je ne peux pas injecter plus de 100µl. Merci . Catherine
    1 answer
    1. This product is soluble at 50 mg/mL in 1M Ammonium Hydroxide. This stock may then be diluted in a physiologic buffer. This product is not tested for in vivo or in vitro use. Stock solutions would require filter sterilization before use. Also, note that this product tends to have a high moisture content.
      It is advised to review the lot-specific Certificate of Analysis to accurately prepare a stock solution.
      Helpful?
  5. Solubility?
    1 answer
    1. As mentioned in the product specification sheet, this product can be solubilized in 1 M ammonium hydroxide (50 mg/ml), yielding a clear, colorless to light yellow solution.
      Please view the Specification Sheet for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/specification-sheets/302/635/A8523-BULK________SIGMA____.pdf