Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H17NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.22
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
920,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
1-Amino-3,3-diethoxypropane, ≥95%, liquid
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
solubility
water: miscible
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
room temp
SMILES string
CCOC(CCN)OCC
InChI
1S/C7H17NO2/c1-3-9-7(5-6-8)10-4-2/h7H,3-6,8H2,1-2H3
InChI key
PXXMSHBZYAOHBD-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Amino-3,3-diethoxypropane is an effective modulator of alginate and chitosan based hydrogels and effectively used for the delivery of bone marrow stromal cells (BMSCs) for regeneration of cartilage.
Application
1-Amino-3,3-diethoxypropane has been used:
- with alginate in the preparation of hydrogel
- in the generation of polyethylene glycol (PEG) polyethylenimine (PEI) polyplexes conjugate for transfection studies in hepatocellular carcinoma cell cultures
- as a component of pH-sensitive PEG derivative for lipopolyplexes formation
Słowo ostrzegawcze
Danger
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
172.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
78 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?