Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1100,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1100,00 zł
biological source
bovine milk or colostrum
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Na: 3.1-4.7%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[H]C(=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O[C@@]2(C[C@H](O)[C@@H](NC(C)=O)[C@@H](O2)[C@H](O)[C@H](O)CO)C([O-])=O)[C@H]1O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C23H39NO19.Na/c1-7(29)24-13-8(30)2-23(22(38)39,42-19(13)15(35)10(32)4-26)43-20-16(36)12(6-28)40-21(17(20)37)41-18(11(33)5-27)14(34)9(31)3-25;/h3,8-21,26-28,30-37H,2,4-6H2,1H3,(H,24,29)(H,38,39);/q;+1/p-1/t8-,9-,10+,11+,12+,13+,14+,15+,16-,17+,18+,19+,20-,21-,23-;/m0./s1
InChI key
LTWFUJWFLMHANB-TZCPRLTCSA-M
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description from bovine milk or colostrum, ≥95% (HPLC) | description from bovine milk or colostrum, ≥97% (HPLC) | description ≥95% |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% |
| biological source bovine milk or colostrum | biological source bovine milk or colostrum | biological source - |
| solubility water: 20 mg/mL, clear, colorless | solubility water: 20 mg/mL, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?