Przejdź do
A8556
6′-Sialyllactose sodium salt
from bovine milk or colostrum, ≥97% (HPLC)
Synonim(y):
α-NeuNAc-(2→6)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, 6′-N-Acetylneuraminyl-lactose sodium salt, 6′-SL
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
1245,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C23H38NO19Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
655.53
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32150313
1245,00 zł
Cena katalogowa1660,00 złZaoszczędź 25%
Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine milk or colostrum
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
impurities
≤1% free N-Acetyl Neuraminic Acid, ≤11% water (Karl Fischer)
color
white to off-white
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
cation traces
Na: 2.6-4.5% (anhydrous)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[H][C@]1(O[C@](C[C@H](O)[C@H]1NC(C)=O)(OC[C@H]2OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C([O-])=O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C23H39NO19.Na/c1-6(27)24-11-7(28)2-23(22(37)38,43-19(11)12(30)8(29)3-25)39-5-10-18(15(33)16(34)20(36)40-10)42-21-17(35)14(32)13(31)9(4-26)41-21;/h7-21,25-26,28-36H,2-5H2,1H3,(H,24,27)(H,37,38);/q;+1/p-1/t7-,8+,9+,10+,11+,12+,13-,14-,15+,16+,17+,18+,19+
InChI key
FLXUDTRTHITHST-UHWLIUQISA-M
Application
6′-Sialyllactose is a compound wherein the acetylneuraminyl (NANA) unit is connected to the galactosyl unit of lactose at the 6 position. In 3′-sialylactose, this connection is at the 3 position. 3′-Sialyllactose and 6′-Sialyllactose are used to differentiate and characterize binding domains of viruses, such as influenza and rhinitis viruses, that recognize NANA capped cell surface receptors. 3′-Sialyllactose and 6′-sialylactose are used as reference compounds in analytical methods developed to measure their presence in materials such as milk and colostrums.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Oligosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A868137966
description
from bovine milk or colostrum, ≥97% (HPLC)
description
from bovine milk or colostrum, ≥95% (HPLC)
description
≥97% (TLC), Na salt
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
biological source
bovine milk or colostrum
biological source
bovine milk or colostrum
biological source
synthetic
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 20 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)