Przejdź do
A8811
Aldolase from rabbit muscle
ammonium sulfate suspension, 10-20 units/mg protein
Synonim(y):
D-Fructose-1,6-bisphosphate-D-glyceraldehyde-3-phosphate-lyase, Fructose-diphosphate Aldolase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
328,00 zł
200 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
386,00 zł
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
5000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4460,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Specific activity:
10-20 units/mg protein
Biological source:
rabbit muscle
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
10-20 units/mg protein
foreign activity
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.03%, lactic dehydrogenase ≤0.03%, phosphoglucose isomerase ≤0.6%, pyruvate kinase ≤0.1%, triosephosphate isomerase ≤0.05%
storage temp.
2-8°C
General description
Aldolase exists as three isoforms in rabbit, which includes type A from muscle, type B from liver and brain associated type C. Aldolases correspond to a molecular weight of 158 kDa and exists as tetramer.
Application
Aldolase from rabbit muscle has been used:
  • in standard 1-phosphofructokinase from rabbit muscle (RPFK-1) assay
  • as a standard in the characterization of metabolic enzymes from glaucomatous tissues
  • in fructose 2,6-bisphosphate assay of human cell lines
Aldolase is used to convert fructose 1,6-diphosphate to dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate. Aldolase, from rabbit muscle has been used for stereospecific deprotonation at DHAP C3 .
Biochem/physiol Actions
Aldolase interaction with Wiskott-Aldrich syndrome protein (WASP) may modulate actin dynamics. It reverses the inhibition elicited by ascorbate on Muscle-type LDH (LDH-m4).
Aldolase is involved in gluconeogenesis, the Calvin cycle and glycolysis. Aldolase, from rabbit muscle, is a class I aldolase which forms covalent Schiff base intermediates. The active site of aldolase is in the center of the α/β 8 barrel fold .
Physical form
Crystalline suspension in 2.5 M (NH4)2SO4, 0.01 M Tris, pH 7.5, 0.001 M EDTA
Analysis Note
Protein determined by biuret.
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of fructose 1,6-diphosphate to dihydroxyacetone phosphate and glyceraldehyde 3-phosphate per min at pH 7.4 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2714T2391T6258
description
ammonium sulfate suspension, 10-20 units/mg protein
description
lyophilized powder, ≥8.0 units/mg protein
description
Type III-S, ammonium sulfate suspension, ≥4,000 units/mg protein
description
Type X, lyophilized powder, ≥3,500 units/mg protein
specific activity
10-20 units/mg protein
specific activity
≥8.0 units/mg protein
specific activity
≥4,000 units/mg protein
specific activity
≥3,500 units/mg protein
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
biological source
-
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
foreign activity
lactic dehydrogenase ≤0.03%, phosphoglucose isomerase ≤0.6%, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.03%, pyruvate kinase ≤0.1%, triosephosphate isomerase ≤0.05%
foreign activity
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.03%, pyruvate kinase ≤0.1%, phosphoglucose isomerase ≤0.6%, triosephosphate isomerase ≤0.05%, lactic dehydrogenase ≤0.03%
foreign activity
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%, 3-phosphoglyceric phosphokinase ≤0.01%, pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase and aldolase ≤0.001%
foreign activity
pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, 3-phosphoglyceric phosphokinase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase, aldolase and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aldolase from rabbit muscle
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)