Przejdź do
T2391
Triosephosphate Isomerase from rabbit muscle
Type III-S, ammonium sulfate suspension, ≥4,000 units/mg protein
Synonim(y):
D-Glyceraldehyde-3-phosphate ketol-isomerase, TPI
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
657,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1430,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numer WE:
MDL number:
Specific activity:
≥4,000 units/mg protein
Biological source:
rabbit muscle
657,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit muscle
Quality Segment
type
Type III-S
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥4,000 units/mg protein
mol wt
calculated mol wt 53.2 kDa
foreign activity
3-phosphoglyceric phosphokinase ≤0.01%, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%, pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase and aldolase ≤0.001%
storage temp.
2-8°C
Application
Triosephosphate isomerase has been used in a study to assess molecular characterizations of Cryptosporidium, Giardia, and Enterocytozoon. Triosephosphate isomerase has also been used in a study to investigate apoptosis of hepatocellular carcinoma cell lines.
Physical form
Crystalline suspension in 3.2 M (NH4)2SO4 solution, pH 6.0
Analysis Note
Protein determined by biuret
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole D-glyceraldehyde 3-phosphate to dihydroxyacetone phosphate per min at pH 7.6 at 25 °C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T6258A8811A2714
description
Type III-S, ammonium sulfate suspension, ≥4,000 units/mg protein
description
Type X, lyophilized powder, ≥3,500 units/mg protein
description
ammonium sulfate suspension, 10-20 units/mg protein
description
lyophilized powder, ≥8.0 units/mg protein
biological source
rabbit muscle
biological source
-
biological source
rabbit muscle
biological source
rabbit muscle
specific activity
≥4,000 units/mg protein
specific activity
≥3,500 units/mg protein
specific activity
10-20 units/mg protein
specific activity
≥8.0 units/mg protein
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
calculated mol wt 53.2 kDa
mol wt
calculated mol wt 53.2 kDa
mol wt
-
mol wt
-
foreign activity
glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%, 3-phosphoglyceric phosphokinase ≤0.01%, pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase and aldolase ≤0.001%
foreign activity
pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, 3-phosphoglyceric phosphokinase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase, aldolase and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.01%
foreign activity
phosphoglucose isomerase ≤0.6%, lactic dehydrogenase ≤0.03%, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.03%, pyruvate kinase ≤0.1%, triosephosphate isomerase ≤0.05%
foreign activity
phosphoglucose isomerase ≤0.6%, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase ≤0.03%, lactic dehydrogenase ≤0.03%, triosephosphate isomerase ≤0.05%, pyruvate kinase ≤0.1%
Still not finding the right product?
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7783-20-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)