Przejdź do
A8892
Allyl bromide
Synonim(y):
3-Bromo-1-propene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CHCH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.98
EC Number:
203-446-6
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605308
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
4.2 (vs air)
autoignition temp.
554 °F
expl. lim.
7.3 %
refractive index
n20/D 1.469 (lit.)
bp
70-71 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
density
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
BrCC=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2H,1,3H2
InChI key
BHELZAPQIKSEDF-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Allyl bromide
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
30.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-1 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)