Przejdź do
A9074
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
BioXtra, pH 10.0-12.0 (20 °C, 0.5 M in H2O), ≥99%
Synonim(y):
AMPD, Ammediol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(HOCH2)2C(NH2)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
105.14
EC Number:
204-100-7
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
635708
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
3.63 (vs air)
vapor pressure
~10 mmHg ( 152 °C)
product line
BioXtra
assay
≥99%
impurities
<0.005% Phosphorus (P), <0.1% Insoluble matter
ign. residue
<0.1%
pH
10.0-12.0 (20 °C, 0.5 M in H2O)
useful pH range
7.8-9.7
pKa (25 °C)
8.8
bp
151 °C/10 mmHg (lit.)
mp
100-110 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): <0.05%, sulfate (SO42-): <0.05%
cation traces
Al: <0.001%, Ca: <0.0005%, Cu: <0.0005%, Fe: <0.0005%, K: <0.005%, Mg: <0.0005%, NH4+: <0.05%, Na: <0.005%, Pb: <0.001%, Zn: <0.0005%
SMILES string
CC(N)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO2/c1-4(5,2-6)3-7/h6-7H,2-3,5H2,1H3
InChI key
UXFQFBNBSPQBJW-UHFFFAOYSA-N
Application
Buffer component in a SDS-gradient gel electrophoresis system that separates polypeptides in the molecular weight range of 1500 to 100,000. Used as a spacer in isotachophoresis of proteins. Also used as a buffer for the determination of alkaline phosphatase activity.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
>212.0 °F
flash_point_c
> 100 °C
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)