Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 283,00 zł |
Informacje o tej pozycji
283,00 zł
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1.5 M, pH 10.3 (25 °C) | description 500 ml p-NPP Single Reagent, Yellow, Alkaline Phosphatase Substrate (soluble) for ELISA. | description 1 mg/mL, Chemicon® | description Chemicon®, from rabbit |
| concentration 1.5 M | concentration - | concentration 1 mg/mL | concentration - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form - | form - |
| pH 10.3 (25 °C) | pH - | pH - | pH - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
124-68-5
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?