Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 203,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 936,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1250,00 zł |
5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
203,00 zł
Nazwa produktu
L-Aspartic acid, reagent grade, ≥98% (HPLC)
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder, crystals or chunks
color
white to off-white
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 5 mg/mL, 0.5 M HCl: 50 mg/mL (with heat), 1 M NaOH: 50 mg/mL
SMILES string
N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-REOHCLBHSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Grin2a(24409)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description reagent grade, ≥98% (HPLC) | description from non-animal source, meets EP, USP testing specifications, suitable for cell culture, 98.5-101.0% | description BioUltra, ≥99.5% (T) | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| form powder, crystals or chunks | form powder | form powder or crystals | form - |
| grade reagent grade | grade - | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| assay ≥98% (HPLC) | assay 98.5-101.0% | assay ≥99.5% (T) | assay - |
| color white to off-white | color white to off-white | color white | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) | mp >300 °C (dec.) (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Aspartic acid
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?