Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1920,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1920,00 zł
type
Type IV
Quality Segment
form
aqueous suspension
specific activity
≥4.0 units/mg protein
mol wt
~130 kDa
contains
toluene as preservative
concentration
≥5.0 mg/mL
solubility
H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Type IV, ≥4.0 units/mg protein, aqueous suspension | description Type VI, dried venom | description powder, ≥1.5 units/mg solid | description - |
| specific activity ≥4.0 units/mg protein | specific activity - | specific activity ≥1.5 units/mg solid | specific activity - |
| form aqueous suspension | form dried venom | form powder | form - |
| concentration ≥5.0 mg/mL | concentration - | concentration - | concentration - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: soluble 1.0 mg/mL, clear | solubility - | solubility - | solubility - |
| mol wt ~130 kDa | mol wt - | mol wt - | mol wt - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Amino Acid Oxidase from Crotalus adamanteus
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?