Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 972,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3820,00 zł |
Informacje o tej pozycji
972,00 zł
Nazwa produktu
7-Aminoactinomycin D, ~97% (HPLC), powder
assay
~97% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
red to very dark purple
antibiotic activity spectrum
neoplastics
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@H]1NC(=O)[C@@H](NC(=O)c2cc(N)c(C)c3OC4=C(C)C(=O)C(N)=C(C(=O)N[C@H]5[C@@H](C)OC(=O)[C@@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]6CCCN6C(=O)[C@H](NC5=O)C(C)C)C4=Nc23)[C@@H](C)OC(=O)[C@H](C(C)C)N(C)C(=O)CN(C)C(=O)[C@@H]7CCCN7C1=O
InChI
1S/C62H87N13O16/c1-26(2)42-59(85)74-21-17-19-36(74)57(83)70(13)24-38(76)72(15)48(28(5)6)61(87)89-32(11)44(55(81)66-42)68-53(79)34-23-35(63)30(9)51-46(34)65-47-40(41(64)50(78)31(10)52(47)91-51)54(80)69-45-33(12)90-62(88)49(29(7)8)73(16)39(77)25-71(14)58(84)37-20-18-22-75(37)60(86)43(27(3)4)67-56(45)82/h23,26-29,32-33,36-37,42-45,48-49H,17-22,24-25,63-64H2,1-16H3,(H,66,81)(H,67,82)(H,68,79)(H,69,80)/t32-,33-,36+,37+,42-,43-,44+,45+,48+,49?/m1/s1
InChI key
YXHLJMWYDTXDHS-SGILFZQNSA-N
General description
Application
- for nuclei visualization in mouse tail skin
- as a nuclear stain in imaging flow cytometry for nucleus-protein colocalization
- in flow cytometry to determine the level of CD16 (Fc gamma III receptor) and CD32 (Fc gamma II receptor) in epidermal cells
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ~97% (HPLC), powder | description 1 mg/mL | description from Streptomyces sp., ~98% (HPLC) | description from Streptomyces sp., ≥95% (HPLC) |
| form powder | form liquid (solution in DMSO:H2O (1:1)) | form powder | form powder |
| assay ~97% (HPLC) | assay - | assay ~98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color red to very dark purple | color - | color red to orange red, powder | color red, powder |
| mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action - | mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action DNA synthesis | interferes |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 7-Aminoactinomycin D
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?