Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1200,00 zł
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
yeast
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable, indirect ELISA: 1:15,000-1:30,000
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Yeast G-6-PDH is often used as a loading control in several immunoassays.
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description IgG fraction of antiserum, lyophilized powder | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description lyophilized powder, ≥3.0 units/mg solid | description grade I, from yeast |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - | conjugate - |
| antibody form IgG fraction of antiserum | antibody form purified antibody | antibody form - | antibody form - |
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source yeast | biological source yeast |
| form lyophilized powder | form lyophilized | form lyophilized powder | form suspension |
| clone polyclonal | clone recombinant monoclonal | clone - | clone - |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?